주요 문서
723290
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxylic acid
97%
동의어(들):
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3ClINO2
CAS Number:
Molecular Weight:
283.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
162-167 °C
SMILES string
OC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(6(10)11)3(8)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
XOMBFOCJXYZRSI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)