주요 문서
723282
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-N-methylethylenediamine
97%
동의어(들):
N-Boc-2-(Boc-methylamino)ethylamine, tert-Butyl N-[2-(Boc-amino)ethyl]-N-methylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H26N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
274.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
114-119 °C
작용기
amine
carbamate
SMILES string
CN(CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-12(2,3)18-10(16)14-8-9-15(7)11(17)19-13(4,5)6/h8-9H2,1-7H3,(H,14,16)
InChI key
LDEPHSIHMSDUAS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)