Key Documents
722383
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4BrFN2
CAS Number:
Molecular Weight:
191.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
62-66 °C
SMILES string
Nc1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
KXSQMCRVUAALNE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)