주요 문서
721670
Sigma-Aldrich
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12BF3KNO
Molecular Weight:
317.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
248-253 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12BF3NO.K/c16-15(17,18)13-8-6-12(7-9-13)14(20)19-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2,(H,19,20);/q-1;+1
InChI key
RDEFKKXMPRJFFH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)