Key Documents
721638
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11BF3KO
CAS Number:
Molecular Weight:
290.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
232-236 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11BF3O.K/c15-14(16,17)12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2;/q-1;+1
InChI key
PMDBNNXIBAIJMQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)