720844
4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl chloride
동의어(들):
1,4′-Bipiperidinyl-1′-carbonyl chloride, 1-Chlorocarbonyl-4-piperidinopiperidine, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
230.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
60-64 °C
SMILES string
ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2
InChI key
YDNSNQRKIINKPV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
- Macrocyclic ureas as selective Chk1 inhibitors
- Etoposide prodrug for dual prodrug-enzyme antitumor therapy
- Phosphodiesterase 4 inhibitors
- Camptothecin analogs
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.