문서
720399
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
형태
liquid
Quality Level
농도
0.02 M
11-13% in water
21-23% in pyridine
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
65-66% in tetrahydropyran
색상
clear brown to dark brown-red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
48.2 °F
Flash Point (°C)
9 °C