주요 문서
71941
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoyl chloride
≥97.0% (GC)
동의어(들):
2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)7CH2CH2COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
510.57
Beilstein:
3574069
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
crystals
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H4ClF17O/c12-3(30)1-2-4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)11(27,28)29/h1-2H2
InChI key
QYLZAPXXSYDKKB-UHFFFAOYSA-N
물리적 형태
clear liquid or solidified mass
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)