반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
138-145 °C
SMILES string
[Pd].[Pd].COc1ccc(C\C=C(O)\C=C\c2ccc(OC)cc2)cc1.COc3ccc(C\C=C(O)\C=C\c4ccc(OC)cc4)cc3.COc5ccc(C\C=C(O)\C=C\c6ccc(OC)cc6)cc5
InChI
1S/3C19H20O3.2Pd/c3*1-21-18-11-5-15(6-12-18)3-9-17(20)10-4-16-7-13-19(22-2)14-8-16;;/h3*3,5-14,20H,4H2,1-2H3;;/b3*9-3+,17-10-;;
InChI key
PJXCZUPYHVVMKT-XPVREBRCSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.