Key Documents
718092
Sigma-Aldrich
3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
189.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
178-182 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)9-6-8(11-14-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)