Key Documents
717843
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)isoxazole-5-carboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
252.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
162-166 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)14-12-10/h1-6H
InChI key
JVFWCMXKSCOWDI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)