주요 문서
717800
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7IO3
CAS Number:
Molecular Weight:
278.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
239-243 °C
작용기
carboxylic acid
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)