주요 문서
717452
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylsiloxy)vanadium oxide
95%
동의어(들):
NSC 349960, Oxotris(triphenylsilanolato) vanadium, Triphenylsilanol vanadate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C54H45O4Si3V
CAS Number:
Molecular Weight:
893.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
224-226 °C
SMILES string
O=[V](O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)(O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)O[Si](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15OSi.O.V/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;;/q3*-1;;+3
InChI key
WSQFWIWHGOUAEN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst for:
  • Dual catalyst system for Meyer-Schuster rearrangement
  • Esterification
  • Addition of propargyl alcohols and imines or aldehydes
  • Photochemical polymerization of Me methacylate
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)