Key Documents
716618
Sigma-Aldrich
4′-Methoxy-2-chloroacetophenone
97%
동의어(들):
2-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 4-(Chloroacetyl)anisole, 4-Methoxyphenacyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
96-100 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
MCRINSAETDOKDE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)