Key Documents
716340
Sigma-Aldrich
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5BrFN
CAS Number:
Molecular Weight:
214.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.551
density
1.589 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1c(Br)cccc1CC#N
InChI
1S/C8H5BrFN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
InChI key
JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)