주요 문서
716286
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-2-iodoacrolein
97%
동의어(들):
2-Iodo-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8INO
CAS Number:
Molecular Weight:
225.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
73-77 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN(C)\C=C(/I)C=O
InChI
1S/C5H8INO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
InChI key
AHWCNVWCBYBGQI-HYXAFXHYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)