주요 문서
715719
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
99-103 °C
SMILES string
Cc1occc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI key
CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)