문서
715328
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16BFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
250.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
35-40 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(C=O)ccc2F
InChI
1S/C13H16BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-9(8-16)5-6-11(10)15/h5-8H,1-4H3
InChI key
WHYMLQVABFAGEK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup