주요 문서
714801
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
97%
동의어(들):
2-Amino-5-cyanothiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
125.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
204-208 °C
작용기
nitrile
SMILES string
Nc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4H3N3S/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,(H2,6,7)
InChI key
YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)