문서
714275
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-methylbutyric acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
동의어(들):
L-Azidovaline cyclohexylammonium salt, N3-Val-OH CHA salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9N3O2·C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
242.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (CE)
형태
crystals
광학 활성
[α]/D -34.0±2.0°, c = 1 in methanol
구성
carbon, 53.4-55.6%
nitrogen, 22.5-23.7%
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
InChI key
YMXXCNHHCIMTCV-VWMHFEHESA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable