주요 문서
714259
Sigma-Aldrich
(S)-2 Azido-3-(3-indolyl)propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
L-Azidotryptophan cyclohexylammonium salt, N3-Trp-OH CHA salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10N4O2 · C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
329.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -45.0±2.0°, c = 1 in methanol
구성
carbon, 60.7-63.2%
nitrogen, 20.8-21.7%
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1CCCCC1.OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H10N4O2.C6H13N/c12-15-14-10(11(16)17)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,6,10,13H,5H2,(H,16,17);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
InChI key
CONRNQTWYKMOCC-PPHPATTJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)