주요 문서
714232
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Boc-amino)-5-hexynoic acid
≥96% (HPLC)
동의어(들):
Boc-D-Hpg-OH, Boc-D-homopropargyl-Gly-OH, Boc-D-homopropargylglycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
227.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D 80.0±2.0°, c = 1 in DMF
구성
carbon, 57.0-59.3%
nitrogen, 5.9-6.4%
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h1,8H,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI key
DPHIBCOGEUVKGB-MRVPVSSYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
관련 제품
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)