주요 문서
713848
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-(1-aminocyclohexyl)acetic acid
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H23NO4
Molecular Weight:
257.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97%
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
양식
lumps
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-13(9-10(15)16)7-5-4-6-8-13/h4-9H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
GDTCTMDFEONLJC-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)