주요 문서
713023
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13BF4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
불순물
≤0.5% water
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)