주요 문서
712809
Sigma-Aldrich
2-Azido-D-galactose tetraacetate
≥97% (HPLC)
동의어(들):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-galactopyranosyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H19N3O9
CAS Number:
Molecular Weight:
373.32
Beilstein:
4913077
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97% (HPLC)
구성
carbon, 44.1-45.9%
nitrogen, 10.9-11.6%
반응 적합성
reaction type: click chemistry
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(C)=O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
InChI key
QKGHBQJLEHAMKJ-RQICVUQASA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)