주요 문서
712213
Sigma-Aldrich
Boc-Dab-OH
≥97.0%
동의어(들):
(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid, Nα-Boc-L-2,4-diaminobutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
218.25
Beilstein:
4745487
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
광학 활성
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in methanol: water (1:1)
불순물
≤2.0% water
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(14)11-6(4-5-10)7(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI key
MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)