Key Documents
712116
Sigma-Aldrich
meso-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
98%
동의어(들):
(R*,S*)-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16N2 · C3H3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
275.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.5% (GC)
98%
형태
powder
불순물
≤0.5% water
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.C1CN[C@H](C1)[C@@H]2CCCN2.C3CN[C@H](C3)[C@@H]4CCCN4
InChI
1S/2C8H16N2.C2H2O4/c2*1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;3-1(4)2(5)6/h2*7-10H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)/t2*7-,8+;
InChI key
VSBQBHKEKBYWIP-BMROQPAASA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)