주요 문서
711640
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tmb-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
N-Fmoc-N-(2,4,6-trimethoxybenzyl)glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H27NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
477.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (HPLC)
형태
powder
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(OC)c(CN(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(OC)c1
InChI
1S/C27H27NO7/c1-32-17-12-24(33-2)22(25(13-17)34-3)14-28(15-26(29)30)27(31)35-16-23-20-10-6-4-8-18(20)19-9-5-7-11-21(19)23/h4-13,23H,14-16H2,1-3H3,(H,29,30)
InChI key
QRIVZMBKOCDKBU-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)