주요 문서
710822
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-methylindole
97%
동의어(들):
5-Bromo-7-methyl-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
210.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.648
density
1.503 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-8(10)5-7-2-3-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChI key
HOUJSOAXJSBNRH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)