주요 문서
710741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
5-Bromo-2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14BBrFNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
301.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
46-50 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Br)cnc2F
InChI
1S/C11H14BBrFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)8-5-7(13)6-15-9(8)14/h5-6H,1-4H3
InChI key
LSBZMTVRIRYRDL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)