주요 문서
710415
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)titanium dichloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H22Cl2Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
333.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
95%
형태
solid
반응 적합성
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C
SMILES string
Cl[Ti]Cl.CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.2ClH.Ti/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
HMTIYOSDNUJYPV-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)