주요 문서
710156
Sigma-Aldrich
3-Methylphenylacetaldehyde dimethyl acetal
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.495
density
0.974 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(Cc1cccc(C)c1)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-5-4-6-10(7-9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
InChI key
YUQCSJRITDBZLT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)