주요 문서
710121
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylacetaldehyde dimethylacetal
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13FO2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.477
density
1.074 g/mL at 25 °C
작용기
acetal
ether
fluoro
SMILES string
COC(Cc1ccc(F)cc1)OC
InChI
1S/C10H13FO2/c1-12-10(13-2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI key
ICDKNFHCKJLHMN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.3 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)