문서
710016
Sigma-Aldrich
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane solution
0.5 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H39N4P
CAS Number:
Molecular Weight:
342.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
형태
liquid
농도
0.5 M in diethyl ether
density
0.766 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)CN1CCN2CCN(CC(C)C)P1N(CC2)CC(C)C
InChI
1S/C18H39N4P/c1-16(2)13-20-10-7-19-8-11-21(14-17(3)4)23(20)22(12-9-19)15-18(5)6/h16-18H,7-15H2,1-6H3
InChI key
WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3