주요 문서
709840
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18BNO2
Molecular Weight:
219.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
양식
solid
mp
103-107 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccncc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-9-6-7-14-8-10(9)13-15-11(2,3)12(4,5)16-13/h6-8H,1-5H3
InChI key
GZYZXNXJTPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)