Key Documents
709808
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1(triisopropysilyl)pyrrole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H24BrNSi
CAS Number:
Molecular Weight:
302.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.519
density
1.147 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1ccc(Br)c1
InChI
1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3
InChI key
CNAUTMPRKBSDLH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)