주요 문서
709514
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-4-penten-1-yne
97%
동의어(들):
1-Phenylpent-4-en-1-yne, 5-Phenylpent-1-en-4-yne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
density
0.934 g/mL at 25 °C
작용기
allyl
phenyl
SMILES string
C=CCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h2,4,6-7,9-10H,1,3H2
InChI key
XFUQCDNMEJGDIV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1