주요 문서
708410
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
97%
동의어(들):
4-Bromosalicylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
217.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
216-217 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
FYAKLZKQJDBBKW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)