문서
706612
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-(dimethylamino)acrolein
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
178.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
powder
mp
67-72 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN(C)\C=C(/Br)C=O
InChI
1S/C5H8BrNO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
InChI key
ACBSCWFIKSDJLP-HYXAFXHYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges