주요 문서
706167
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(morpholine-4-carbonyl)phenyltrifluoroborate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12BF3KNO2
Molecular Weight:
297.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
195-200 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H12BF3NO2.K/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)11(17)16-5-7-18-8-6-16;/h1-4H,5-8H2;/q-1;+1
InChI key
MRPGRGIUSTVBMG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)