Key Documents
706132
Sigma-Aldrich
4-[(3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl)aminomethyl]phenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
N-[(3-1H-Imidazol-1-yl)propyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H28BN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
341.26
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
75-81 °C
작용기
amine
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CCCNCn3ccnc3)cc2
InChI
1S/C19H28BN3O2/c1-18(2)19(3,4)25-20(24-18)17-9-7-16(8-10-17)6-5-11-21-14-23-13-12-22-15-23/h7-10,12-13,15,21H,5-6,11,14H2,1-4H3
InChI key
RHOCROYMDVFRCB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)