주요 문서
706124
Sigma-Aldrich
5-(Piperidinomethyl)-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H26BNO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
307.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
64-68 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCCCC3)s2
InChI
1S/C16H26BNO2S/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-9-8-13(21-14)12-18-10-6-5-7-11-18/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3
InChI key
KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)