주요 문서
706108
Sigma-Aldrich
Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
≥96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BF3IK
Molecular Weight:
309.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96%
양식
powder
mp
141-148 °C
작용기
iodo
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4BF3I.K/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
InChI key
WTXNSBOVCAXUGV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Peggy E Williams et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(9), 1848-1860 (2018-06-06)
In the gas phase, arylperoxyl forming reactions play a significant role in low-temperature combustion and atmospheric processing of volatile organic compounds. We have previously demonstrated the application of charge-tagged phenyl radicals to explore the outcomes of these reactions using ion