주요 문서
705845
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipiperidine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
분석
96%
형태
solid
mp
170-172 °C
SMILES string
C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h9-12H,1-8H2
InChI key
PRNRUOJLUPUJDN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)