주요 문서
705160
Sigma-Aldrich
3,5,6,8-Tetrabromo-1,10-phenanthroline
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H4Br4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
495.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
95%
분석
95%
양식
solid
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cnc2c(c1)c(Br)c(Br)c3cc(Br)cnc23
InChI
1S/C12H4Br4N2/c13-5-1-7-9(15)10(16)8-2-6(14)4-18-12(8)11(7)17-3-5/h1-4H
InChI key
BAPJVWLAFSQLNX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)