주요 문서
704997
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid mono-MIDA ester
동의어(들):
Benzene-1-boronic acid-4-boronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13B2NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
276.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
170-175 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C11H13B2NO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5,17-18H,6-7H2,1H3
InChI key
RXUGTOKUNBZXQV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)