주요 문서
704547
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furanboronic acid MIDA ester
97% (H-NMR)
동의어(들):
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10BNO6
CAS Number:
Molecular Weight:
251.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97% (H-NMR)
형태
solid
mp
238-240 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C10H10BNO6/c1-12-4-9(14)17-11(18-10(15)5-12)8-3-2-7(6-13)16-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
TXJROHJTTRUYBQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)