Key Documents
704008
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2BrClIN
CAS Number:
Molecular Weight:
318.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
powder
mp
94-97 °C
SMILES string
Clc1nccc(Br)c1I
InChI
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H
InChI key
ALKCOVKKTNNOGX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)