문서
703893
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-5-bromopyridine
97%
동의어(들):
1-(5-Bromopyridin-3-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
200.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
90-94 °C
SMILES string
CC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-4H,1H3
InChI key
LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable