주요 문서
703400
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12BrNO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
326.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
120-125 °C
SMILES string
CCOC(=O)c1c(N)scc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H12BrNO2S/c1-2-17-13(16)11-10(7-18-12(11)15)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
InChI key
SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)